Merck
A31601
Sigma-Aldrich
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C6H2(OCH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
168-169 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h4,6-7,12H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
M Sugumaran et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 353(2), 207-212 (1998-06-02)
Tyrosinase, which is known to possess both monophenol monooxygenase activity (EC 1.14.18.1, tyrosine, 3,4-dihydroxyphenylalanine:oxygen oxidoreductase) and o-diphenoloxidase activity (EC 1.10.3.1, o-diphenol:oxygen oxidoreductase), has been shown to exhibit other related activities. Recently, a new reaction, viz., oxidative conversion of 2,6-dimethoxyallyl phenol
K Kónya et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 8(6), 454-459 (2002-02-05)
A series of naturally occurring 8.0.4'-neolignans (1a-d, 1g, 2g, 2h) and their analogues (le-f, lh, 1i, 2a-f, 2i) have been synthesized in racemic form starting from commercially available phenols, such as eugenol, isoeugenol and 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol and from aromatic aldehydes, such
Supriya Agnihotri et al.
Natural product research, 26(23), 2266-2269 (2012-01-21)
Hydrodistilled oil obtained from the stem bark of Myrica esculenta Buch. Ham. ex D. Don (yield 0.3%) was analysed by capillary GC and GC-MS. The volatile oil consisted mainly of n-hexadecanol (25.2%), eudesmol acetate (21.9%), palmitic acid (11.6%), cis-β-caryophyllene (8.7%)
Protokoły
Separation of Uracil; p-Aminobenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Dehydroacetic acid; Benzoic acid; Methyl paraben; 3-Fluorobenzoic acid