Merck
W370401
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol
≥97%
Synonim(y):
2,6-dimethoxy-p-cresol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-methylsyringol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H2(OCH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer FEMA:
3704
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.053
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97%
bp
145-146 °C/14 mmHg (lit.)
mp
37-42 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
medicinal; smoky; spicy; woody; phenolic
ciąg SMILES
COc1cc(C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-4-7(11-2)9(10)8(5-6)12-3/h4-5,10H,1-3H3
Klucz InChI
ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W370401-100G
W370401-25G4061835518647
W370401-1KG4061834406273
W370401-SAMPLE4061837537264