Kluczowe dokumenty
W230502
Citral dimethyl acetal
≥90%
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal dimethyl acetal
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
6.8 (vs air)
ciśnienie pary
9 mmHg ( 102.7 °C)
opis
mixture of cis and trans
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
105-106 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; lemon; lime; citrus
ciąg SMILES
COC(OC)\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-12(13-4)14-5/h7,9,12H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Klucz InChI
ZSKAJFSSXURRGL-PKNBQFBNSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?