Kluczowe dokumenty
RAB0300
Sigma-Aldrich
Mouse IL-4 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.819-200 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Il4(16189)
Opis ogólny
Zestaw Mouse IL-4 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) jest testem immunoenzymatycznym in vitro do ilościowego pomiaru mysiej IL-4 w lizacie komórkowym i tkankowym.
Immunogen
Rekombinowana mysia IL-4
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.
Mouse IL-4 ELISA kit został użyty do określenia poziomu IL-4 w próbce surowicy.
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.
Należy zapoznać się z załączonym ogólnym zestawem ELISA Procedura (kanapkowy, konkurencyjny i pośredni test ELISA).
Działania biochem./fizjol.
IL-4 (interleukina 4) jest plejotropową cytokiną. Reguluje różne odpowiedzi komórek T i B, w tym proliferację komórek, przeżycie i ekspresję genów. IL-4 reguluje różnicowanie naiwnych limfocytów T CD4+ w komórki pomocnicze Th2 (T helper), charakteryzujące się profilem wydzielania cytokin, który obejmuje wydzielanie IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 i IL-13, które sprzyjają humoralnej odpowiedzi immunologicznej. Inną dominującą funkcją IL-4 jest regulacja przełączania klas immunoglobulin na izotypy IgG1 (immunoglobuliny G1) i IgE. Nadmierna produkcja IL-4 przez komórki Th2 jest związana z podwyższoną produkcją IgE i alergią. IL-4 pomaga w długotrwałej regeneracji po niedokrwieniu mózgu poprzez kontrolowanie aktywności mikrogleju/makrofagów. U myszy brak IL-4 wiąże się z zachowaniem przypominającym lęk.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)Karta charakterystyki
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Karta charakterystyki
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flavonoid Glycosides of Polygonum capitatum protect against inflammation associated with Helicobacter pylori infection.
Zhang Shu
PLoS ONE, 10(5) (2015)
Cell division number regulates IgG1 and IgE switching of B cells following stimulation by CD40 ligand and IL-4.
Hasbold J
European Journal of Immunology, 28, 1040-1051 (1998)
Nasal mast cells in perennial allergic rhinitics exhibit increased expression of the Fc epsilonRI, CD40L, IL-4, and IL-13, and can induce IgE synthesis in B cells.
Pawankar R
The Journal of Clinical Investigation, 99, 1492-1492 (1997)
IL-4 Knock Out Mice Display Anxiety-Like Behavior.
Moon ML
Behavior Genetics, 45, 451-460 (2015)
Ile50Val variant of IL4R alpha upregulates IgE synthesis and associates with atopic asthma.
Mitsuyasu H
Nature Genetics, 19, 119-120 (1998)