Merck
234214
Sigma-Aldrich
Benzyl cinnamate
99%
Synonim(y):
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCOOCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
Beilstein:
2051339
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
glycerol: insoluble (practically)(lit.)
oil: soluble(lit.)
propylene glycol: insoluble (practically)(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
Klucz InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cynamonian benzylu jest szeroko stosowany jako składnik zapachowy.
Zastosowanie
Cynamonian benzylu był stosowany jako wzorzec wewnętrzny podczas oznaczania związków powszechnie dodawanych do produktów higieny osobistej, takich jak filtry UV i środki przeciwdrobnoustrojowe w próbkach środowiskowych.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S40-S48 (2007-11-27)
A toxicologic and dermatologic review of benzyl cinnamate when used as a fragrance ingredient is presented.
Jessica Pérez-Outeiral et al.
Journal of chromatography. A, 1526, 82-92 (2017-10-24)
This work presents the development and validation of a multivariate method for quantitation of 6 potentially allergenic substances (PAS) related to fragrances by ultrasound-assisted emulsification microextraction coupled with HPLC-DAD and PARAFAC2 in the presence of other 18 PAS. The objective
Petra Cuderman et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(4), 1343-1350 (2006-12-01)
Although there is increasing concern about residues from personal care products entering the aquatic environment and their potential to accumulate to levels that pose a health threat to humans and wildlife, we still know little about the extent and magnitude
Osamu Ohno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(16), 7843-7852 (2008-08-02)
Hypertension is a lifestyle-related disease which often leads to serious conditions such as heart disease and cerebral hemorrhage. Angiotensin II (Ang II) plays an important role in regulating cardiovascular homeostasis. Consequently, antagonists that block the interaction of Ang II with
Sarvesh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5498-5511 (2011-10-01)
In the present study, we report the design and synthesis of novel analogs of cinnamates, thiocinnamates and thionocinnamates and evaluated the potencies of these analogs to inhibit TNF-α induced ICAM-1 expression on human endothelial cells. By using whole cell-ELISA, our