Merck
W214205
Sigma-Aldrich
Benzyl cinnamate
≥98%, stabilized
Synonim(y):
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCOOCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
Numer FEMA:
2142
Beilstein:
2051339
Numer WE:
Nr Rady Europy:
331
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.738
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
floral; balsamic; sweet
klasa czystości:
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
zawiera
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; balsamic; sweet
ciąg SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
Klucz InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Benzylcinnamate can be found naturally in Balsam of Peru and Tolu Balsam . It is a common fragrance ingredient found in various consumer products, including fine fragrances, decorative cosmetics, shampoos, and toilet soaps .
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fragrance material review on benzyl cinnamate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S40-S48 (2007)
Osamu Ohno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(16), 7843-7852 (2008-08-02)
Hypertension is a lifestyle-related disease which often leads to serious conditions such as heart disease and cerebral hemorrhage. Angiotensin II (Ang II) plays an important role in regulating cardiovascular homeostasis. Consequently, antagonists that block the interaction of Ang II with
Sarvesh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5498-5511 (2011-10-01)
In the present study, we report the design and synthesis of novel analogs of cinnamates, thiocinnamates and thionocinnamates and evaluated the potencies of these analogs to inhibit TNF-α induced ICAM-1 expression on human endothelial cells. By using whole cell-ELISA, our
Feng Li et al.
Journal of natural products, 73(4), 623-627 (2010-03-24)
Three new flavonoids, (2R,3R)-3,5-dihydroxy-7-methoxyflavanone 3-(2-methyl)butyrate (1), (7''R)-8-[1-(4'-hydroxy-3'-methoxyphenyl)prop-2-en-1-yl]chrysin (2), and (7''R)-8-[1-(4'-hydroxy-3'-methoxyphenyl)prop-2-en-1-yl]galangin (3), together with 41 known compounds (4-44) were isolated from a methanolic extract of Mexican propolis. Compounds 2 and 3 are unique natural flavones containing a 1-phenylallyl moiety. The in