Kluczowe dokumenty
W246808
Isoeugenol
mixture of cis and trans, 99%, FG
Synonim(y):
2-Methoxy-4-propenylphenol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
clove; woody; spicy; sweet
ciąg SMILES
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W246808-10KG-K | 4061834404187 |
W246808-5KG-K | |
W246808-SAMPLE | |
W246808-SAMPLE-K | 4061834404200 |
W246808-10KG | |
W246808-1KG | |
W246808-1KG-K | 4061835565610 |
W246808-5KG |