Kluczowe dokumenty
57522
Isoeugenol, predominantly trans
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (sum of cis- and trans-isomers, GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
≤5.0% (cis-isomer, GC)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)