Key Documents
241687
Hexacosane
99%
Synonim(y):
n-Hexacosane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
55-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
Klucz InChI
HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare sulfonated hexacosanes, which are used as phase-change materials in the latent heat thermal energy storage process.
- As a model n-alkane to study the solid-liquid equilibrium of binary mixtures in N,N-dimethylacetamide and N,N-dimethylformamide.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane