Merck
238368
Sigma-Aldrich
1-Chlorooctadecane
96%
Synonim(y):
Octadecyl chloride, Stearyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.94
Beilstein:
1703350
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
157-158 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Klucz InChI
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kinetyczna i termodynamiczna analiza katalitycznego wodoroodchlorowania 1-chlorooktadekanu w nadkrytycznym ditlenku węgla przy użyciu 5% Pd na nośniku γ-Al2O3 została opisana na stronie. Opisano inkorporację 1-chlorooktadekanu do monowarstwy kwasu stearynowego.
Zastosowanie
1-Chlorooktadekan został użyty jako wzorzec wewnętrzny do oznaczania substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w próbkach wody metodą ekstrakcji sorpcyjnej z mieszadłem.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Catalytic hydrodechlorination of 1-chlorooctadecane, 9, 10-dichlorostearic acid, and 12, 14-dichlorodehydroabietic acid in supercritical carbon dioxide.
Aikawa B, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 43(4), 371-387 (2003)
A Peñalver et al.
Journal of chromatography. A, 1007(1-2), 1-9 (2003-08-20)
Stir bar sorptive extraction (SBSE) combined with gas chromatography (GC) with mass spectrometric detection (MS) has been applied to determine a group of suspected endocrine disrupters in water samples. One centimeter stir bars coated with PDMS were used to extract
The production of stable monolayers from nonamphiphilic 1-chlorooctadecane.
Peters A and Rogers K.
Journal of Colloid and Interface Science, 157(2), 511-512 (1993)
Elisabeth Aubert et al.
Lipids, 39(1), 75-79 (2004-04-02)
The lipids of the gram-negative marine bacterium Marinobacter hydrocarbonoclasticus, cultivated in synthetic seawater supplemented with 1-chlorooctadecane as sole source of carbon, were isolated, purified, and their structures determined. Three pools of lipids were isolated according to the sequential procedure used:
G L Murphy et al.
Journal of bacteriology, 156(3), 1158-1164 (1983-12-01)
The cellular fatty acid composition of Mycobacterium vaccae JOB5 and Mycobacterium convolutum R22 was examined after growth on n-alkanes and compared with the fatty acids of the organisms after growth on 1-chlorohexadecane and 1-chlorooctadecane. Growth on n-alkanes resulted in normal