Merck
W247502
Sigma-Aldrich
Methyl eugenol
≥98%, FCC
Synonim(y):
Eugenol methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer FEMA:
2475
Beilstein:
1910871
Numer WE:
Nr Rady Europy:
185
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FCC
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
eugenol
Organoleptyczne
cinnamon; clove; spicy; sweet; warm
ciąg SMILES
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl eugenol is one of the main constituents of the essential oil of Ocimum species. It is also an attractant for the oriental fruit flies.
Zastosowanie
  • Development of broad-spectrum immunoassay with monoclonal antibody to detect five eugenols and study of their molecular recognition mechanism.: This article presents a new immunoassay using a monoclonal antibody designed to detect multiple eugenol derivatives including methyl eugenol, offering insights into their molecular interactions and potential applications in food safety and pharmaceutical analysis (Luo et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 1.5 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Anise, banana, basil, cinnamon, cloves, nutmeg, plum, raspberry, peach, papaya, passionfruit, and apricot.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Biosynthesis of estragole and methyl-eugenol in sweet basil (Ocimum basilicum L). Developmental and chemotypic association of allylphenol O-methyltransferase activities.
Lewinsohn E, et al.
Plant Science, 160(1), 27-35 (2004)
Essential oil yield and quality of methyl eugenol rich Ocimum tenuiflorum Lf (syn. O. sanctum L.) grown in south India as influenced by method of harvest.
Kothari SK, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1), 67-72 (2004)
Attraction of the oriental fruit fly, Dacus dorsalis, to methyl eugenol and related olfactory stimulants.
Metcalf RL, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 72(7), 2501-2505 (1975)
Weiwei Zheng et al.
Journal of insect physiology, 58(8), 1122-1127 (2012-05-29)
Bactrocera dorsalis is a destructive fruit-eating pest that causes severe economic damage to the fruit and vegetable industry. Methyl eugenol (ME) has been widely used as an effective sexual attractant for male fruit flies through olfactory perception. However, the molecular
Wei Ding et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 123(1), 103-112 (2011-06-11)
Methyleugenol (MEG), a constituent of human food, induces malignant tumors in multiple tissues of rats and mice. Although MEG forms DNA adducts and induces unscheduled DNA synthesis in rat liver, it is negative in many in vitro genetic toxicity assays.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W247502-1KG
W247502-1KG-K4061837861963
W247502-25KG-K4061837861970
W247502-SAMPLE
W247502-10KG
W247502-10KG-K4061837861956
W247502-25KG
W247502-SAMPLE-K4061837861987