Merck
305782
Sigma-Aldrich
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate
≥96%
Synonim(y):
4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H4CH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Beilstein:
1961620
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
bp
123-124 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)CCc1ccc(OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-9(13)3-4-11-5-7-12(8-6-11)15-10(2)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
UMIKWXDGXDJQJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate (4-(4-acetoxyphenyl) -2-butanone) is a standard melon fly attractant.
Zastosowanie
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate was used as attractant for detection programs aimed at melon fly and other cuelure-responding Bactrocera fruit flies.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric B Jang et al.
Journal of economic entomology, 100(4), 1124-1128 (2007-09-14)
Field-trapping evaluations of the new male attractant, formic acid 4-(3-oxobutyl) phenyl ester (raspberry ketone formate [RKF]) were conducted in Hawaii with wild populations of melon flies, Bactrocera cucurbitae Coquillett (Diptera: Tephritidae), to determine its activity in the field and to