Kluczowe dokumenty
178519
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
99%
Synonim(y):
Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
81-85 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?