Merck
L1026
Sigma-Aldrich
Lidocaine
analytical standard
Synonim(y):
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lignocaine, Xylocaine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Postać
solid
opakowanie
vial of 200 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Klucz InChI
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lidocaine is an amide anesthetic, which is used to treat ventricular arrhythmias. It lowers cardiac automaticity and myocardial conduction. Lidocaine inhibits the generation and conduction of nerve impulses. It has an anticonvulsant effect.
Zastosowanie
Lidocaine has been used to examine its effects in inhibiting lymph flow and protection against envenomation. It has also been used to assess its efficacy as an anti-tussive agent.
Działania biochem./fizjol.
Na+ channel blocker; class IB antiarrhythmic that is rapidly absorbed after parenteral administration.
Opakowanie
Supplied in amber screw-cap vials
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Seizures in Critical Care: A Guide to Diagnosis and Therapeutics (2008)
Key Issues in Plastic and Cosmetic Surgery (1999)
Use of within-group designs to test anti-tussive drugs in conscious guinea-pigs
Venkatasamy R, et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 61(2), 157-162 (2010)
Pharmacological approaches that slow lymphatic flow as a snakebite first aid
van Helden DF, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 8(2), e2722-e2722 (2014)
Anesthesiology Keywords Review (2008)