Kluczowe dokumenty
L0595000
Lidocaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lignocaine, Xylocaine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lidocaine
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Klucz InChI
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)