Merck
W489811
Sigma-Aldrich
(E)-5-Octenal
≥95%, stabilized
Synonim(y):
Aldehyd pomelo
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer FEMA:
4898
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
zawiera
alpha-tocopherol as stabilizer
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
grapefruit; citrus
ciąg SMILES
O=CCCC\C=C\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3+
Klucz InChI
ZUSUVEKHEZURSD-ONEGZZNKSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)