Merck
W342300
Sigma-Aldrich
trans-2-Undecenal
≥95%, stabilized, FG
Synonim(y):
(E)-2-Undecenal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.28
Numer FEMA:
3423
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11827
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.184
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
orange; citrus; fruity
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
może zawierać
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
zanieczyszczenia
0.1-3.5% cis-2-undecenal
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
115 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange; citrus; fruity
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3/b10-9+
Klucz InChI
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Opis ogólny
trans-2-undecenal is mainly formed due to the oxidation of triolein while heating. It occurs naturally in coriander, fresh red pepper and watermelon.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Composition of coriander leaf volatiles.
Potter TL & Fagerson IS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(11), 2054-2056 (1990)
Identification of some volatile compounds from Citrullus vulgaris.
Kemp TR.
Phytochemistry, 14(12), 2637-2638 (1975)
Quantitation of volatile compounds in heated triolein by static headspace capillary gas chromatography/infrared spectroscopy-mass spectrometry.
Mahungu SM, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71(4), 453-455 (1994)
Volatiles of fresh and commercial sweet red pepper pastes: processing methods and microwave assisted extraction
Gogus F, et al.
International journal of food properties, 18(8), 1625-1634 (2015)
De-Wei Chen et al.
Food chemistry, 286, 71-77 (2019-03-05)
Lipids, particularly phospholipids, are known to play a significant role in the characteristic aroma of the different meat species. Both neutral lipids and phospholipids were extracted from egg yolk and added to minced chicken (1% w/w) prior to cooking in