Merck
W236608
Sigma-Aldrich
trans-2-Decenal
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
(E)-2-decenal, (E)-3-heptyl acrolein
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
2366
Beilstein:
1704445
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2009
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.191
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange; floral
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
Klucz InChI
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Opis ogólny
trans-2-Decenal (C10 aldehyde) is an unsaturated trans-2 aldehyde found in the essential oil of coriander, bitter orange peel, ginger, butter, mushroom, and animal food. It can be used as a flavoring agent in food industries.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
Agronomy, 9, 224-224 (2019)
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
advanced synthesis and catalysis, 9, 224-224 (2019)
Ahu Demirtas et al.
Anaerobe, 55, 83-92 (2018-11-06)
The effects of plant metabolites on rumen metabolism vary greatly depending on their antimicrobial spectrum and applied doses. In this study, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of commercial aldehydes, trans-2-hexenal (T2H), cis-3-hexenal (C3H), trans-2-nonenal (T2N), and trans-2-decenal (T2D) from green
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W236608-200G-K4061837845697
W236608-4KG
W236608-SAMPLE
W236608-1KG
W236608-1KG-K4061837845680
W236608-200G
W236608-4KG-K
W236608-SAMPLE-K4061837845703