Merck
W372218
Sigma-Aldrich
cis-5-Octen-1-ol
≥97%, stabilized, FG
Synonim(y):
(Z)-Oct-5-en-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=CH(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Numer FEMA:
3722
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.113
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
zawiera
0.01-0.20% α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
95 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; green; melon
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCCCO
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
VDHRTASWKDTLER-ARJAWSKDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
cis-5-Octen-1-ol has been identified as one of the volatile aroma components of apples. It may also be a potent attractant to fruit fly.
Zastosowanie
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, cis-5-octen-1-ol CAS Registry Number 64275-73-6.: This comprehensive safety assessment of cis-5-octen-1-ol evaluates its use in fragrances, ensuring its safety for consumers. The study highlights the compound′s potential applications in the fragrance industry, emphasizing its non-toxic nature and suitability for various consumer products (Api et al., 2018).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, spectra, odor properties, and structural relationship of (Z)-6-Nonenal and (Z)-5-octen-1-ol to fruit fly attractants.
Seifert RM
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(3), 647-649 (1981)
Quantitative metabolic profiling of grape, apple and raspberry volatile compounds (VOCs) using a GC/MS/MS method
Vrhovsek U, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 966, 132-139 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W372218-SAMPLE-K4061837862564
W372218-100G
W372218-100G-K4061837862540
W372218-1KG
W372218-1KG-K4061837862557
W372218-4KG
W372218-4KG-K
W372218-SAMPLE