Kluczowe dokumenty
JKA3037
mPEG5K
average MN 5,000, Silane
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Nazwa produktu
mPEG5K-Silane, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Methoxy PEG Silane for glass or silica surface modification and deactivation.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2013 (2013)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA3037-1G | 4061833866771 |