Merck
43217
Supelco
Decamethylcyclopentasiloxane
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H30O5Si5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.77
Beilstein:
1800166
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Klucz InChI
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nilton Dos Santos et al.
Scientific reports, 9(1), 6673-6673 (2019-05-02)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune and neuroinflammatory disease characterized by demyelination of the Central Nervous System. Immune cells activation and release of pro-inflammatory cytokines play a crucial role in the disease modulation, decisively contributing to the neurodegeneration observed in
Seon Ju Yeo et al.
Soft matter, 11(8), 1582-1588 (2015-01-17)
Colloidal photonic crystals (CPCs) provide a convenient way to generate structural colour with high stability against degradation under environmental factors. For a number of applications including flexible electronic and energy devices, it is important to generate flexible structural colour that