Kluczowe dokumenty
GE17-0456-01
Pharmalyte® 3 - 10
Cytiva 17-0456-01
Synonim(y):
carrier ampholytes, isoelectric focusing
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
okres trwałości
3 yr
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0456-01
warunki przechowywania
(S-re at 2°C - 8°C.)
kolor
colorless to light yellow
Colorless to light yellow
rozpuszczalność
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
soluble (in cold and hot water)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Pharmalyte® carrier ampholytes form a stable linear pH gradient with even conductivity across the gel or in the capillary. Made by co-polymerization of glycine, glycylglycine, amines, and epichlorohydrin. For isoelectric focusing (IEF) and IEF-PAGE quality control. Pharmalyte™ carrier ampholytes, prepared by the co-polymerization of glycine, glycylglycine, amines, and epichlorohydrin, are available in one broad-range and four narrow-range pH intervals. Each interval contains numerous ampholytes with a high buffering capacity per pH unit. Pharmalyte™ carrier ampholytes form an extremely stable linear pH gradient and exhibit even conductivity across the gel.
Zastosowanie
Can be used directly for agarose, Ultrodex or polyacrylamide gels and form linear gradients.
Cechy i korzyści
  • Wysoka pojemność buforowa na jednostkę pH
  • Liniowy i powtarzalny gradient pH
  • Wysoka rozdzielczość
  • Dostępny w pięciu szerokich i czterech wąskich zakresach pH
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Pharmalyte is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with GE Healthcare products.
This page describes troubleshooting first-dimension isoelectric focusing using MultiPhor™ II Electrophoresis System and Immobiline® DryStrip Kit.
Protokoły
Protease Inhibitor Mix from GE Healthcare inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Protease Inhibitor Mix firmy Cytiva hamuje proteazy serynowe, cysteinowe, metaloproteazy i kalpainy i jest odpowiedni dla tkanek zwierzęcych i roślinnych, drożdży i bakterii.
Sample Grinding Kit from GE Healthcare is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
Rehydration Solutions
Zobacz wszystko