240117
1,6-Hexanediol
99%
Synonim(y):
Hexamethylene glycol
About This Item
ciśnienie pary
0.53 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
608 °F
granice wybuchowości
16 %
tw
250 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- a structure-directing agent for the synthesis of ZSM-5 zeolite
- a solvent for titanium tetra-isopropoxide to form titanium oxide (TiO2) nanocrystals
- a phase change material in combination with lauric acid for thermal energy storage applications
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup