Key Documents
252166
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine zinc
Synonim(y):
meso-Tetraphenylporphine, TPP, Zinc TPP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
λmaks.
418 nm
Wydajność urządzenia OLED
ITO/TPD/Alq3:TPP (3%)/Alq3/Mg:Ag
ciąg SMILES
[Zn]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Zn/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
Klucz InChI
XPVVGUHKLPZAEN-DAJBKUBHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?