Merck
252190
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
Dye content 85 %
Synonim(y):
Cobalt TPP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H28CoN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
671.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
skład
Dye content, 85%
Poziom jakości
mp
>300 °C (dec.)
λmaks.
409 nm
524 nm (2nd)
ciąg SMILES
[Co]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Co/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
Klucz InChI
LSZLYWSRWXFMOI-DAJBKUBHSA-N
Cechy i korzyści
Used in the decomposition of substituted cycloheptatriene endoperoxides in the synthesis of unsymmetrically substituted dihydrooxepines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shunsuke Shiba et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(5) (2020-03-04)
We report on an optical nitrogen oxide (NO) gas sensor device using cobalt tetraphenylporphyrin (CoTPP) dispersed in three kinds of hydrophobic polymer film matrix (polystyrene (PSt), ethylcellulose (EC), and polycyclohexyl methacrylate (PCHMA)) to improve humidity resistance. Our approach is very