Merck
283649
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine vanadium(IV) oxide
Synonim(y):
Oxo[5,10,15,20-tetraphenylporphinato(2-)]vanadium, Vanadyl(IV) meso-tetraphenylporphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H28N4OV
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
679.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
λmaks.
423 nm
ciąg SMILES
O=[V]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.O.V/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
Klucz InChI
WDCQRRQLLCXEFB-YKKPBKTHSA-N
Zastosowanie
Cienkie warstwy VOTPP mogą być stosowane do wykrywania metanu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thin films for microsensors
Yahaya M and Salleh MM et al.
Advanced Mat. null