Merck
252204
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine nickel(II)
dye content ≥95 %
Synonim(y):
Nickel TPP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H28N4Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
671.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
skład
dye content, ≥95%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
λmaks.
525 nm (2nd)
ciąg SMILES
[Ni]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Ni/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
Klucz InChI
CXIRWLOIAQYBLZ-DAJBKUBHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qing Huang et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(46), 10493-10502 (2006-07-13)
We have correlated the Raman intensities of out-of-plane modes of nickel porphyrins with the nonplanar deformations of specific symmetries, i.e., static normal coordinate deformations (SNCDs) expressed in terms of irreducible representations of the unperturbed D(4h) point group. The model porphyrins
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.