Merck
257605
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44CoN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
591.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
λmaks.
393 nm
ciąg SMILES
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Co]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Co/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
Klucz InChI
CILRATIHXSICFS-XTPDIVBZSA-N
Opis ogólny
2,3,7,8,12,13,17,18-Oktaetylo-21H,23H-porfina metaluje z kobaltem(II), tworząc 2,3,7,8,12,13,17,18-Oktaetylo-21H,23H-porfina kobalt(II) (CoOEP). CoOEP może być stosowany do tworzenia cienkich warstw Langmuira Blodgetta (LB).1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)