Kluczowe dokumenty
252778
Hexyl chloroformate
97%
Synonim(y):
Chloroformic acid n-hexyl ester, Hexyl carbonochloridate, Hexyl chlorocarbonate, Hexyloxycarbonyl chloride, n-Hexyl chloroformate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.06 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
60-61 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-2-3-4-5-6-10-7(8)9/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- determination of sarcosine and N-ethylglycine in urine and urinary sediments by solid-phase micro extraction and fast GC-MS analysis
- determination of benzoylecgonine in urine by GC-quadrupole ion trap mass spectrometry
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?