ciśnienie pary
2.42 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
gęstość
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Butyl chloroformate was used in the synthesis of dextran alkyl carbonates.
- It was also used in the synthesis of S-tert-alkyl-N,N-alkoxycarbonylmethyl-dithiocarbamate, radical polymerization with reversible addition-fragmentation chain transfer agent.
- It was used as derivatization reagent in determination of linsidomine in plasma using high-performance liquid chromatographic separation with tandem mass spectrometric detection.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?