Merck
460931
Sigma-Aldrich
Neopentyl chloroformate
97%
Synonim(y):
2,2-Dimethylpropyl chloroformate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2OCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.60
Beilstein:
506655
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
−0.65 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410 (lit.)
bp
55 °C/36 mmHg (lit.)
gęstość
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)COC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)4-9-5(7)8/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
JUUBFHLPTCPVBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloroformian neopentylu, rozgałęziony pierwszorzędowy chloroformian alkilu, jest użytecznym środkiem zabezpieczającym podczas syntezy peptydów.
Zastosowanie
Chloroforman neopentylu został użyty do przygotowania mieszaniny kwasu 11,12-dimetylotetradekanowego i kwasu 11-etylo-12-metylotetradekanowego.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ursula Biermann et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(33), 10319-10330 (2004-08-19)
A general method for the hydro-alkyl addition to the nonactivated C=C double bond of alkenes using alkyl chloroformates (primary, secondary), 12, and di-tert-butylpyrocarbonate, 52, mediated by ethylaluminum sesquichloride (Et(3)Al(2)Cl(3)) has been developed. Reaction of 12 and 52, respectively, with Et(3)Al(2)Cl(3)
Malcolm J D'Souza et al.
International journal of molecular sciences, 12(2), 1161-1174 (2011-05-05)
The specific rates of solvolysis of neopentyl chloroformate (1) have been determined in 21 pure and binary solvents at 45.0 °C. In most solvents the values are essentially identical to those for ethyl and n-propyl chloroformates. However, in aqueous-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol mixtures