Kluczowe dokumenty
724254
1,4-Benzodioxan-6-sulfonyl chloride
95%
Synonim(y):
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
65-70 °C
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7ClO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?