Merck
146110
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
99%
Synonim(y):
2,4-Dichlorophenol-6-sulfonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(OH)SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.51
Beilstein:
2940993
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
80-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O3S/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)13(9,11)12/h1-2,10H
Klucz InChI
KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′,5,5′-tetrachloro-2,2′-dihydroxydibenzenesulfonamido)-1,2-diphenylethane and (1R,2R)-(+)- 1,2-(3,3′,5,5′-tetrachloro-2,2′-dihydroxydibenzenesulfonamido)cyclohexane. It was used as chromogenic system in one-step kinetic method for the determination of 5′-nucleotidase.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective addition of diethylzinc to benzaldehyde catalyzed by chiral titanate complexes with helical ligands.
Guo C, et al.
Tetrahedron, 53(12), 4145-4158 (1997)
A Bertrand et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 119(3), 275-284 (1982-03-12)
We describe a one-step kinetic method for the determination of 5'-nucleotidase (EC 3.1.3.5). Inosine is formed by the hydrolysis of inosine 5'-monophosphate which is catalyzed by seric 5'-nucleotidase, and then is converted to hypoxanthine by nucleoside phosphorylase. Two moles of