Merck
749303
Sigma-Aldrich
Indan-5-sulfonyl chloride
97%
Synonim(y):
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
45-50 °C
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
Klucz InChI
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)