Kluczowe dokumenty
725137
Lithium manganese dioxide
powder, <1 μm particle size, ≥98% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥98% trace metals basis
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 93.88 g/mol
skład
LiMnO2
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
<1 μm
mp
400 °C
gęstość
4.1 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].O=[Mn-]=O
InChI
1S/Li.Mn.2O/q+1;-1;;
Klucz InChI
HSDMUHSXXGFNMK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Bezpieczeństwo urządzenia do ciągłego monitorowania poziomu glukozy podczas ekspozycji hiperbarycznej..: Badanie to analizuje bezpieczeństwo i wydajność urządzenia do ciągłego monitorowania poziomu glukozy w warunkach hiperbarycznych, podkreślając niezawodność i trwałość baterii litowo-manganowych w zastosowaniach medycznych (Bliss et al., 2020).
- Bateria 6 V do wszczepialnych kardiowerterów/defibrylatorów...: W artykule omówiono zastosowanie baterii litowo-manganowych w wszczepialnych kardiowerterach/defibrylatorach, podkreślając ich wysoką gęstość energii i długą żywotność, co czyni je idealnymi dla krytycznych urządzeń medycznych (Drews et al., 1998).
Cechy i korzyści
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.