Merck
677426
Sigma-Aldrich
Iron-nickel alloy
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
opis
Fe/Ni (0.55:0.45)
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
nanopowder
skład
Fe, 55%
Ni, 45%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
powierzchnia
>14.4 m2/g
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
L Dubrovinsky et al.
Physical review letters, 86(21), 4851-4854 (2001-06-01)
We have measured the pressure-volume (P-V) relations for cubic iron-nickel alloys for three different compositions: Fe 0.64Ni (0.36), Fe 0.55Ni (0.45), and Fe 0.20Ni (0.80). It is observed that for a certain pressure range the bulk modulus does not change
The Electronic and Magnetic Structure of bcc Iron-Nickel Alloy
M. E. Elzain, A.A. Yousif, A.D. Al Rawas, A.M. Gismelseed
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 11, 1545-1556 (1999)
Produkty
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Professor Yadong Yin (University of California Riverside, USA) examines both direct (thermal decomposition, solvothermal, hydrothermal) and indirect (templated) synthesis methods of magnetite nanocrystals and reviews in detail the landscape of these various synthetic methods for magnetite nanocrystal and their applications in magnetic assembly, magnetic hyperthermia, and Li-Ion batteries.
Magnetic materials permeate numerous daily activities in our lives. They are essential components of a diversity of products including hard drives that reliably store information on our computers, decorative magnets that keep the shopping list attached to the refrigerator door, electric bicycles that speed our commute to work, as well as wind turbines for conversion of wind energy to electrical power.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
677426-5G4061833499696