Kluczowe dokumenty
SML3820
WH-9943-103C
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)benzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15ClN2O2
Masa cząsteczkowa:
266.72
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
Działania biochem./fizjol.
Penetrujący komórki, selektywny i silny kowalencyjny inhibitor enzymów deubikwitynujących (DUB) VCPIP1
WH-9943-103C i chloroacetamid azetydylu jest penetrującym komórki, selektywnym i silnym kowalencyjnym inhibitorem enzymów deubikwitynujących (DUB) VCPIP1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)