Kluczowe dokumenty
45754
Acetic acid solution
suitable for HPLC
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Formularz
liquid
stężenie
49-51% (T)
metody
HPLC: suitable
gęstość
1.049 g/cm3
λ
neat
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 270 nm Amax: 0.02
λ: 300 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
CC(O)=O
Zastosowanie
PFAS testing
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Used as a solvent/reagent in:
- Extraction of E. coli based porphyrin for subsequent LC-MS/MS analysis
- HPLC quantification of carbohydrate composition in sugarcane bagasse pulp
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.