Merck
603805
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.05
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
tw
21 °C (lit.)
mp
-125 °C (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
−20°C
ciąg SMILES
[H][13C](C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i2+1
Klucz InChI
IKHGUXGNUITLKF-VQEHIDDOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-38.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38.89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2