Merck
347477
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Synonim(y):
Trichlorobenzen-1,3,5-d3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D3Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H/i1D,2D,3D
Klucz InChI
XKEFYDZQGKAQCN-CBYSEHNBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)