Kluczowe dokumenty
124036
1-Bromo-3-chlorobenzene
99%
Synonim(y):
1-chloro-3-bromobenzen, 3-bromo-1-chlorobenzen, 3-chloro-1-bromobenzen, Bromek 3-chlorofenylu, m-bromochlorobenzen
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.576 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
gęstość
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Klucz InChI
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?