Merck
238112
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodobenzene
98%
Synonim(y):
1,2-Phenylene diiodide, o-Diiodobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.718 (lit.)
bp
152 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
2.524 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1ccccc1I
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Klucz InChI
BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Photolysis of 1,2-diiodobenzene in cyclohexane, furan, benzene and benzene containing tetraphenylcyclopentadienone has been studied.
Zastosowanie
1,2-Diiodobenzene has been used in the preparation of purino[8,9-f]phenanthridines.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Photolysis of 1, 2-Diiodobenzene: A Photochemical Source of Benzyne.
Kampmeier JA and Hoffmeister E.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3787-3788 (1962)
Igor Cerna et al.
The Journal of organic chemistry, 75(7), 2302-2308 (2010-03-05)
Intramolecular C-H arylations were employed as a key step in the synthesis of hitherto unknown fused purine systems: 13-substituted purino[8,9-f]phenanthridines and 11-substituted 5,6-dihydropurino[8,9-a]isoquinolines. The purino[8,9-f]phenanthridines were prepared in moderate yields by double C-H arylations of 9-phenylpurines with 1,2-diiodobenzene or, more