Merck
710393
Sigma-Aldrich
1,1′-Dibromoferrocene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8Br2Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
52-55 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Fe].Br[C]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H4Br.Fe/c2*6-5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H;
Klucz InChI
PPENAEPVSCFVJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Zhiqiang Tan et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-28)
Conjugated microporous polymers (CMPs) have conjugated skeleton and permanent porosity, and exhibit huge potential in developing novel functional materials for resolving the challenging energy and environment issues. Metal-containing CMPs often exhibited unique properties. In the present manuscript, ferrocene-based conjugated microporous