Merck
496391
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxaldehyde
96%
Synonim(y):
1,1′-Bisformylferrocene, 1,1′-Diformylferrocene, Cyclopentadienecarboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10FeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
151-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].O=C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-5H;
Klucz InChI
SRAPEJKOIJWBFN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)