Merck
536490
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
BEMP resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
zakres etykietowania
2.0-2.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)P3(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN3Cc4ccccc4
Zastosowanie
Polymer-supported base used for deprotonation and N-alkylation of weakly acidic heterocycles.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A convenient 'catch and release' synthesis of fused 2-alkylthio-pyrimidinones mediated by polymer-bound BEMP.
Gregory L. Adams et al.
Tetrahedron Letters, 44, 5041-5045 (2003)
A study of polymer-supported bases for the solution phase synthesis of glycosyl trichloroacetimidates.
Jose Luis Chiara, Lourdes Encinas and Beatriz Diaz
Tetrahedron Letters, 46, 2445-2448 (2005)
Ying Wang et al.
Organic letters, 7(5), 925-928 (2005-02-25)
1,2,4-Oxadiazoles can be rapidly and efficiently synthesized from a variety of readily available carboxylic acids and amidoximes using either method A or method B. The use of commercially available polymer-supported reagents combined with microwave heating resulted in high yields and