Merck
20026
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine on polystyrene
extent of labeling: ~2.2 mmol/g base loading
Synonim(y):
BEMP on polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
zakres etykietowania
~2.2 mmol/g base loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
ciąg SMILES
[X]N1[P](=NC(C)(C)C)(N(CCC1)C)N(CC)CC
Inne uwagi
Polymer-bound BEMP
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R. Schwesinger
Chimia, 39, 269-269 (1985)
Elena Chiurchiù et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-19)
Highly functionalized furans are the key scaffolds of many pharmaceuticals and bioactive natural products. Herein, we disclose a new fruitful synthesis of polyfunctionalized furans starting from β-nitroenones and α-functionalized ketones. The protocol involves two steps promoted by solid supported species