Merck
206431
Sigma-Aldrich
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans
97%
Synonim(y):
1,4-cykloheksanodikarboksylan dimetylu, Cykloheksano-1,4-dikarboksylan 1,4-dimetylu, Ester dimetylowy 1,4-cykloheksanodikarboksylowy, Heksahydrotereftalan dimetylu
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
Beilstein:
1876703
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
6.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 85 °C)
Próba
97%
temp. samozapłonu
730 °F
granice wybuchowości
0.77 %, 150 °F
5.6 %, 184 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
131-133 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.111 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mieszanina cis i trans cykloheksano-1,4-dikarboksylanu dimetylu może być stosowana w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)