Merck
317497
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate
98%
Synonim(y):
3,4-bis(metoksykarbonylo)furan, 3,4-dimetyl furan-3,4-dikarboksylan, 3,4-dimetylo-3,4-furandikarboksylan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.15
Beilstein:
152468
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
91-93 °C/1 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cocc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-13-4-6(5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
SEVRCIAIDGNMFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3,4-furandikarboksylan dimetylu może być stosowany jako reagent do syntezy:
  • Luminescencyjnego polimeru koordynacyjnego lantanowo-furandikarboksylanowego poprzez hydrolizę jonami lantanowców.
  • Poliestrów poprzez polikondensację z liniowymi diolami alifatycznymi na bazie biologicznej.
  • Furanonomery poprzez redukcję wodorkiem litowo-glinowym (LiAlH4), które następnie reagują z maleimidami, tworząc addukty furanowo-maleimidowe Dielsa-Aldera dla termicznie reagujących dendronów i dendrymerów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)