Merck
375438
Sigma-Aldrich
1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
132-141 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
XBZSBBLNHFMTEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)