Merck
T21008
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4C4(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
tw
95-159 °C/750 mmHg (lit.)
mp
114-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)C(=O)C(C)(C)C1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h1-4H3
Klucz InChI
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)